Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin Puffer BW Packung a 100 ml
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Beschreibung
NucleoSpin™ Tissue wurde für die schnelle Aufreinigung hochgradig reiner genomischer DNA aus Gewebeproben, Mausschwänzen, Bakterien, Hefen, forensischen Proben und klinischen Proben entwickelt.
Bis zu 35 μg hochgradig reine genomische DNA kann aufbereitet werden (typische Ausbeuten aus Gewebe oder Zellen: 15 bis 25 μg). Die gewonnene DNA lässt sich direkt für PCR*, Southern Blot oder beliebige Arten enzymatischer Reaktionen verwenden. Mit dem NucleoSpin™ Tissue-Verfahren wird die Lyse durch Inkubation der Proben in einer Lösung mit SDS und Proteinase K bei 56 °C erreicht. Geeignete Bedingungen für die Bindung von DNA an die Silikamembran der NucleoSpin™ Tissue-Säulen werden durch Zugabe großer Mengen chaotroper Ionen (Puffer B3) plus Ethanol zum Lysat geschaffen. Der Bindungsprozess ist reversibel und Nukleinsäure-spezifisch. Verunreinigungen werden durch effizientes Waschen entfernt. Reine genomische DNA wird schließlich unter Bedingungen niedriger Ionenstärke in einem leicht alkalischen Elutionspuffer eluiert und ist dann für nachfolgende Reaktionen einsatzbereit. Inhalt des Kits: NucleoSpin™ Tissue-Säulen, 2-ml-Entnahmeröhrchen, Puffer, Proteinase K. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie beim Kundendienst.
Bis zu 35 μg hochgradig reine genomische DNA kann aufbereitet werden (typische Ausbeuten aus Gewebe oder Zellen: 15 bis 25 μg). Die gewonnene DNA lässt sich direkt für PCR*, Southern Blot oder beliebige Arten enzymatischer Reaktionen verwenden. Mit dem NucleoSpin™ Tissue-Verfahren wird die Lyse durch Inkubation der Proben in einer Lösung mit SDS und Proteinase K bei 56 °C erreicht. Geeignete Bedingungen für die Bindung von DNA an die Silikamembran der NucleoSpin™ Tissue-Säulen werden durch Zugabe großer Mengen chaotroper Ionen (Puffer B3) plus Ethanol zum Lysat geschaffen. Der Bindungsprozess ist reversibel und Nukleinsäure-spezifisch. Verunreinigungen werden durch effizientes Waschen entfernt. Reine genomische DNA wird schließlich unter Bedingungen niedriger Ionenstärke in einem leicht alkalischen Elutionspuffer eluiert und ist dann für nachfolgende Reaktionen einsatzbereit. Inhalt des Kits: NucleoSpin™ Tissue-Säulen, 2-ml-Entnahmeröhrchen, Puffer, Proteinase K. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie beim Kundendienst.
- Silika-Membran-Technologie
- Probengröße: Bis zu 25 mg an Gewebe oder 107 Zellen
- Ertrag: bis zu 35 μg genomischer DNA
- Elutionsvolumen: 60 μl bis 100 μl
- Bindungsvermögen: 60 μ g
- Vorbereitungszeit: 20 min/4 bis 6 Preps
- Format: Mini-Spin-Säulen
- Spin-Säulen können geschlossen werden–keine Kreuzkontamination
- Keine Verwendung organischer Lösungsmittel
- Hochgradig reine Nukleinsäuren, eignen sich für alle gängigen Downstream-Prozesse
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100 ml |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch mit Wasser gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride, 2-propanol