Learn More
Macherey-Nagel™ Genomische DNA-Isolierung, Waschpuffer PW2-Konzentrat
Artikelnummer. 11942372
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. 11942372
Marke: Macherey-Nagel™ 740939
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wash Buffer PW2 Concentrate, for preparation of Buffer PW2; to be used with NucleoSpin Plant II kits.
Enthält zwei optimierte alternative Lysepuffer auf der Basis etablierter CTAB- und SDS-Lysemethoden. Da Pflanzen sehr heterogen sind und viele verschiedene Metaboliten wie Polyphenole, Polysaccharide oder saure Komponenten enthalten, bietet NucleoSpin™ Plant II für eine optimale Verarbeitung verschiedener Proben zwei verschiedene Lyseverfahren. Die Silikamembran in den NucleoSpin™ Plant II-Säulen ist zum Verbessern der DNA-Bindung optimiert. NucleoSpin Filter™ sind zur bequemen Lysatklärung im Lieferumfang enthalten. NucleoSpin™ Plant II ermöglicht die Verarbeitung von Ausgangsmaterial mit bis zu 100 mg (Nassgewicht) bzw. 20 mg (Trockengewicht). Je nach individueller Probe liegen typische Ausbeuten im Bereich von 1 μg bis 30 μg DNA. Die eluierte DNA kann für Downstream-Prozesse wie PCR*, Restriktionsanalyse und andere verwendet werden. Inhalt des Kits: NucleoSpin™ Plant II-Säulen, Filter, Entnahmeröhrchen (2 ml), Puffer, RNase A.
Silika-Membran-Technologie
  • Ertrag: 1 μg bis 30 μg
  • Probengröße: ≤100 mg Nassgewicht ≤20 mg Trockengewicht
  • Elutionsvolumen: 100 μ l
  • Bindungsvermögen: 50 μ g
  • Vorbereitungszeit: 30min/Aufbereitung
  • NucleoSpin Filter zur Lysat-Klärung im Lieferumfang enthalten
  • RNase A im Lieferumfang enthalten
  • Format: Mini-Spin-Säule
  • Zwei alternative Lysepuffer für die Verarbeitung verschiedener Proben enthalten (PL1 verwendet die CTAB-Lysemethode, PL2 die SDS-Lysemethode)
Zur Isolierung genomischer DNA aus Pflanzen- und Pilzmaterial.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Für 250 ml Puffer PW2
Menge 50 ml