Learn More
Cytiva illustra™ GenomiPhi HY DNA Amplifizierungskit
Artikelnummer. 10074774 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1.000 Reaktionen
100 Reaktionen
25 Reaktionen
Packungsgröße:
1000 Reaktionen
25 Reaktionen
Artikelnummer. 10074774
Marke: Cytiva 25660022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
Probenpuffer, Reaktionspuffer, Enzymgemisch und Kontroll- λ -DNA
Hocheffiziente und repräsentative Vollgenomamplifikation, die eine Ausbeute von 40 aus 50 μg von Nanogrammmengen der DNA-Probe hat
  • Ausgangsmaterial können gereinigte DNA oder nicht gereinigte Zelllysate sein
  • Einfaches Protokoll liefert typische DNA von 40 bis 50 μg, durchschnittliche Längen >10 kb
  • Im Vergleich zu herkömmlichen Trennverfahren ist die Bearbeitungszeit geringer
  • Repräsentative Amplifikation des gesamten Genoms
  • Automatisierfreundliches Protokoll mit hoher Reproduzierbarkeit
  • Hochwertige DNA für Array-CGH, Genotypisierung mit hohem Durchsatz, DNA-Archivierung, PCR, Restriktionsenzymverdau, Hybridisierung und Klonierung
  • Enthält alle Komponenten, die für die genomische DNA-Vorbereitung durch isotherme Strangverdrängung und -amplifikation benötigt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagern Sie das Kit bei -70 °C. Das Enzymgemisch muss bei -70 °C gelagert werden; alle anderen Komponenten bei -20 °C. Tauen Sie die Komponenten auf Eis auf und halten Sie die Handhabungstemperatur bei 0 °C bis 4 °C.
Beschreibung Das illustra GenomiPhi HY DNA Amplification Kit bietet eine hochgradig effiziente und repräsentative Amplifikation des gesamten Genoms mit 40 bis 50 μg Ausbeute aus DNS-Probenmengen im Nanogramm-Bereich.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Amplifikation genomischer DNA
Enthält 565μ l Probenpuffer, 565μ Reaktionspuffer, 65μ l Enzym-Mix, 20μ l Kontroll-DNA (Lambda)
Anzahl Reaktionen 25 Reaktionen
Produkttyp illustra GenomiPhi HY DNA Amplification Kit
Größe > 10 kb
Prüfzeit 4 h