Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gentamicin Sulfat
Artikelnummer. 15433221 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15433221 1 g 1 Gramm
15575136 5 g 5 Gramm
15585136 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15433221 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 455310010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gentamicinsulfat, CAS-Nr. 1405-41-0, ist ein Aminoglykosid, das hauptsächlich zur Hemmung des Wachstums gramnegativer Bakterien verwendet wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Gentamicinsulfat ist ein bakterizides Aminoglykosid-Antibiotikum, das Aktivität gegen gramnegative Bakterien zeigt
  • Es wirkt durch Hemmung der Proteinbiosynthese durch Bindung der bakteriellen Ribosom-30S-Untereinheit
Anwendungen
  • Gentamicinsulfat wurde aufgrund seiner antibiotischen und antimykotischen Eigenschaften in Studien zur Bestimmung der Wundheilung eingesetzt
  • Es hat Laborforschungsanwendungen in der Erforschung einer Reihe von klinischen Zuständen, darunter aktinomykotische Infektion, Appendizitis, zystische Fibrose, Osteomyelitis, entzündliche Beckenerkrankung, Pest, Gonorrhoe und Tularämie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1405-41-0
Synonym Garamycin, Gentamicin Sulfate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gentamicin sulfate
Typ Gentamicin Sulfate
Schmelzpunkt 218.0°C to 237.0°C
Infrarotspektrum Echt
Wasser 15% max.
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Reinheit (%) ≥590 IU/mg (Gentamycin)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gentamicin sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.