Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gentamicin Sulfat
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- Gentamicinsulfat ist ein bakterizides Aminoglykosid-Antibiotikum, das Aktivität gegen gramnegative Bakterien zeigt
- Es wirkt durch Hemmung der Proteinbiosynthese durch Bindung der bakteriellen Ribosom-30S-Untereinheit
Anwendungen
- Gentamicinsulfat wurde aufgrund seiner antibiotischen und antimykotischen Eigenschaften in Studien zur Bestimmung der Wundheilung eingesetzt
- Es hat Laborforschungsanwendungen in der Erforschung einer Reihe von klinischen Zuständen, darunter aktinomykotische Infektion, Appendizitis, zystische Fibrose, Osteomyelitis, entzündliche Beckenerkrankung, Pest, Gonorrhoe und Tularämie
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Gentamicin sulfate |
| Typ | Gentamicin Sulfate |
| Schmelzpunkt | 218.0°C to 237.0°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Wasser | 15% max. |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. |
| Reinheit (%) | ≥590 IU/mg (Gentamycin) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Gentamicin sulfate
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto