Learn More
Gentamicin-Sulfatsalz (C-Komplex), TRC
Artikelnummer. 17923165
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17923165 50 mg 50 Milligramm
17902115 1 g 1 Gramm
17921465 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17923165 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG36060050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1405-41-0
Summenformel C21 H43 N5 O7 . C20 H41 N5 O7 . C19 H39 N5 O7 . H2 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 1488.785
Synonym Gentamicin, sulfate (salt), Gentamycin, sulfate (salt) (8CI), Alcomicin, Bristagen, Cidomycin, Dispagent, Duragentam, Eltacin, Garamycin, Garasent, Garasol, Genoptic, Gent-Ophtal, Genta Swift, Gentacidin, Gentacin, Gentak, Gentalin, Gentalyn, Gentamicin C complex sulfate, Gentamicin sulfate, Gentamicin sulphate, Gentamina, Gentamycin sulfate, Gentibioptal, Genticin, Genticyn, Gentocin, Gentogram, Gentrasul, Geramycin, Intragen, Lugacin, Nichogencin, Ophtagram, Pangram, Refobacin, Refobacin 10, Refobacin L, Septopal, Sulmycin, U-gencin, Urocydin
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2R,3R,6S)-3-amino-6-[(1R)-1-aminoethyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxan-3,5-diol; (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2R,3R,6S)-3-amino-6-(aminomethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxan-3,5-diol; (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-Diamino-3-[(2R,3R,6S)-3-amino-6-[(1R)-1-(methylamino)ethyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxan-3,5-diol; Schwefelsäure
SMILES CN[C@H](C)[C@@H]1CC[C@@H](N)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]3O)[C@H]2O)O1.CN[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]5[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]6O[C@H](CN)CC[C@H]6N)[C@@H]5O)OC[C@]4(C)O.CN[C@@H]7[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]8[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]9O[C@@H](CC[C@H]9N)[C@@H](C)N)[C@@H]8O)OC[C@]7(C)O.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gentamicin Sulfate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
Formelmasse 1487.8692