Learn More
Gentamycin-Sulfat (weißes Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10224873
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10224873 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10224873 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP9181
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Zur Auswahl transformierter Zellen mit Gentamycin-Resistenzgen
Gentamycin-Sulfat hemmt die Proteinsynthese und verhindert die mikrobielle Kontamination in Gewebekulturanwendungen. Es wird auch dazu verwendet, in molekularbiologischen Verfahren Antibiotika-Resistenz/-Empfindlichkeit zu verleihen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gentamycin-Sulfat
Typ Gentamicin-Sulfat
Physikalische Form Fest
CAS 1405-41-0
pH 3,5 bis 5,5
Schmelzpunkt 218 °C
Glührückstand < 1.0 %
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Wirksamkeit > 590 μg/mg
Spezifische Drehung Inklusive zwischen 107° (+ oder -)
Farbe Weiß
Menge 1 g
Summenformel C21H43N5O7·H2SO4
Merck Index 15, 4427
Synonym Gentiomycin C, Garamycin
Formelmasse 575.67
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gentamicin sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.