Learn More
Corning™ Gentest™ UGT Reaktionsmischung, Lösung B
Artikelnummer. 16674193 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Menge:
5 ml
Artikelnummer. 16674193
Marke: Corning™ 451320
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Das UGT-Reaktionsgemisch besteht aus zwei Teilen, den Lösungen A und B, die separat erhältlich sind. Lösung B besteht aus 5X-UGT-Assaypuffer mit Alamethicin. In Kombination unterstützen die Reagenzien die Glucuronidierung durch Mikrotome, S9 und rekombinante UGT-Enzyme.
    UGT-katalytische Aktivität erfordert Uridindiphosphat-Glucuronsäure (UDPGA) als Kofaktor. Die Einschränkung des Kofaktors in einer Enzymreaktion wirkt sich negativ auf die Enzymkinetik aus.
    Das Corning UGT-Reaktionsgemisch ist für die Verwendung mit rekombinanten Corning Enzymen, Lebermikrosomen und S9-Produkten optimiert. Es bietet Forschern Komfort und ist einfach verwendbar. Je nach experimenteller Auslegung können mit jedem System etwa 200 bis 400 Enzymassays durchgeführt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material UGT-Reaktionsmischung
Menge 5 ml