Learn More
Gentisinsäure (2,5-Dihydroxybenzoesäure), LoGiCal
Artikelnummer. 30459335
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459335 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459335 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0217.10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gentisic Acid
CAS 490-79-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Gentisic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H6 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2,5-Dihydroxybenzoic Acid, Mesalazine Imp. G (EP), 2,5-DHBA, 2,5-Dioxybenzoic acid, 3,6-Dihydroxybenzoic acid, 5-Hydroxysalicylic acid, Carboxyhydroquinone, Gensigen, Gensigon, Gentisic acid, Gentisinic acid, Hydroquinonecarboxylic acid, NSC 27224, NSC 49098, NSC 78825, Mesalazine Impurity G
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES OC(=O)c1cc(O)ccc1O
IUPAC-Name 2,5-Dihydroxybenzoesäure
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 154.12
Menge 10 mg
Formelmasse 154,0266 g/mol