Learn More
Gentisuric Acid, TRC
Artikelnummer. 30240492
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30240492 50 mg 50 Milligramm
30240473 10 mg 10 Milligramm
30240800 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240492 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG36776350MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25351-24-0
Summenformel C9H9NO5
Molekulargewicht (g/mol) 211.17
Synonym Gentisuric Acid
IUPAC-Name 2-[(2,5-dihydroxybenzoyl)amino]acetic acid
SMILES OC(=O)CNC(=O)c1cc(O)ccc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gentisuric Acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO5/c11-5-1-2-7(12)6(3-5)9(15)10-4-8(13)14/h1-3,11-12H,4H2,(H,10,15)(H,13,14)
Formelmasse 211.0481