Learn More
gephyrin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen gephyrin
Konzentration 0.27 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16830534
Unterlagen ansehen
Proteintech
12681-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16820534
Unterlagen ansehen
Proteintech
12681-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Stathmin 1 belongs to the stathmin family of genes. It encodes a ubiquitous cytosolic phosphoprotein proposed to function as an intracellular relay integrating regulatory signals of the cellular environment. Stathmin 1 is involved in the regulation of the microtubule filament system by destabilizing microtubules. It prevents assembly and promotes disassembly of microtubules. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
gephyrin
Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q03555, Q8BUV3, Q9NQX3
10243, 268566, 64845
gephyrin Fusion Protein Ag3370
Primary
-20°C
GPHN
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Domain E, GEPH, gephyrin, GPH, GPHN, GPHRYN, KIAA1385, MPT adenylyltransferase, MPT Mo transferase
Gphn
IgG
Antigen Affinity Chromatography