Learn More
Geranylbromid (> 80%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Geranyl Bromide |
| CAS | 6138-90-5 |
| Summenformel | C10H17Br |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | (E)-1-Bromo-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, (2E)-1-Bromo-3,7-dimethylocta-2,6-diene, (2E)-Geranyl Bromide, (E)-1-Bromo-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, Geranyl Bromide, trans-Geranyl Bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H17Br/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+ |
| SMILES | CC(=CCC\C(=C\CBr)\C)C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 217.15 |
| Formelmasse | 216.0514 |