Learn More
Geranylgeraniol (natürlich), TRC
Artikelnummer. 30394729
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30394729 100 mg 100 Milligramm
30400255 1 g 1 Gramm
30395756 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30394729 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG367500100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Geranylgeraniol (mixture of isomers)
CAS 24034-73-9
Summenformel C20 H34 O
Menge 100 mg
Synonym (2E,6E,10E)-3,7,11,15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraen-1-ol, (E,E,E)- 3,7,11,15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraen-1-ol, (E,E,E)-Geranylgeraniol, All-trans-Geranylgeraniol, trans,trans,trans-Geranylgeraniol, trans-Geranylgeraniol
InChI-Formel InChI=1S/C20H34O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h9,11,13,15,21H,6-8,10,12,14,16H2,1-5H3/b18-11+,19-13+,20-15+
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CO)\C)\C)\C)C
IUPAC-Name (2E,6E,10E)-3,7,11,15-Tetramethylhexadeca-2,6,10,14-tetraen-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 290.48
Formelmasse 290.261