Learn More
Geranylgeranyl MTS , TRC
Product Code. 30395950
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Unit Size:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30395950 5 mg 5 Milligramm
30407412 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30395950 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCG3675405MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Geranylgeranyl MTS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Geranylgeranyl MTS
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C21 H36 O2 S2
Synonym Geranylgeranyl Methanethiolsulfonate
InChI-Formel InChI=1S/C21H36O2S2/c1-18(2)10-7-11-19(3)12-8-13-20(4)14-9-15-21(5)16-17-24-25(6,22)23/h10,12,14,16H,7-9,11,13,15,17H2,1-6H3/b19-12+,20-14+,21-16+
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CSS(=O)(=O)C)\C)\C)\C)C
IUPAC-Name (2E,6E,10E)-3,7,11,15-Tetramethyl-1-methylsulfonylsulfanylhexadeca-2,6,10,14-tetraen
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 384.639
Menge 5 mg
Formelmasse 384.216