Learn More
Germaniumstücke, 2 cm (0.8 in.) & kleiner, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11350669
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11350669 10 g 10 Gramm
11340669 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11350669 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 000123.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-56-4 | Ge | 72.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-56-4
Summenformel Ge
Molekulargewicht (g/mol) 72.63
MDL-Nummer MFCD00085310
InChI-Schlüssel GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
PubChem CID 6326954
ChEBI CHEBI:30441
IUPAC-Name Germanium
SMILES [Ge]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Germanium pieces
Namenshinweis Electrical Resistivity: 40 ohm-cm
Menge 10 g
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße 2cm (0.8 in.) & down
Form Stückchen
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.9999%