Learn More
Germanium-Standard: Ge @ 1000 μg/ml in H2O , tr. F-, VHG™
Description
Germanium-Standard: Ge @ 1000 μg/ml in H2O , tr. F-
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Germanium |
| CAS | 7440-56-4 |
| Verfahren | ICP/ICP-MS |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Germanium |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | Ge |
| Konzentration | 1.000 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Ge |
| InChI-Formel | InChI=1S/Ge |
| Show More |