Learn More
Germanium-Standard für ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
30 mL
125 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
30 Milliliter
Beschreibung
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
| Analyt | Konzentration |
|---|---|
| Ge | 10 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Germanium Standard |
| Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
| Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht.Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
| Verfahren | ICP-MS |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
| Lösungstyp | Standard Solution |
| Typ | ICP/ICP-MS Standard |
| Solvent or Matrix | Water/Trace F- |
| Menge | 30 mL |
| Güte | ICP-Spurenanalytik/ICP-MS |
Produkt nur für den Laborgebrauch