Learn More
Fisherbrand™ Papiere für die Prüfung der Keimfähigkeit, Sorte 907
Artikelnummer. 11709915 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
175 x 155 mm
110 x 170 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
11709915 110 x 170 mm 100 Stück
11799905 175 x 155 mm 100 Stück
2 options
Artikelnummer. 11709915
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für Keimungssays von Samenproben nach verschiedenen Methoden wie Neeb und Jacobsen.
  • Nassfestes Papier160 g/m²
  • Saugfähig
  • Frei von Chlor
  • Der pH-Wert muss zwischen 6.0 und 7.5 liegen
  • Für kleine Samen wie Gräser und Blumen
  • Farbe: weiß
Spezifikation
Flächengewicht 160 g/m2
Farbe Weiß
Material Papier
Zur Verwendung mit (Anwendung) Keimungs-Assays von Samenproben
Anzahl pro Packung 100 Pk.
pH-Bereich 6 bis 7.5
Dicke (metrisch) 0.38 mm
Typ Keimungs- und Saatgut-Testpapier
Abmessungen (L x B) 110 x 170 mm
Breite (angloamerikanisch) 6.69 Zoll