Learn More
Fisherbrand™ Papiere für die Prüfung der Keimfähigkeit, Sorte 907
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
175 x 155 mm
110 x 170 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Nassfestes Papier160 g/m²
- Saugfähig
- Frei von Chlor
- Der pH-Wert muss zwischen 6.0 und 7.5 liegen
- Für kleine Samen wie Gräser und Blumen
- Farbe: weiß
Spezifikation
Spezifikation
| Flächengewicht | 160 g/m2 |
| Farbe | Weiß |
| Material | Papier |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Keimungs-Assays von Samenproben |
| Anzahl pro Packung | 100 Pk. |
| pH-Bereich | 6 bis 7.5 |
| Dicke (metrisch) | 0.38 mm |
| Typ | Keimungs- und Saatgut-Testpapier |
| Abmessungen (L x B) | 110 x 170 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 6.69 Zoll |