missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFAP Antibody (rGFAP/8685), R&D Systems™

Artikelnummer. 18603034 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18603034 20 μg 20 Mikrogramm
18623175 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18603034 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP32383420ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody

GFAP Monoclonal antibody specifically detects GFAP in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Chicken, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GFAP
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon rGFAP/8685
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin : 0.25-2 μg/mL
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias ALXDRD, FLJ45472, GFAP, GFAP astrocytes, glial fibrillary acidic protein
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa150-350) of human GFAP protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Astrocyte Markers, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Inflammation, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2670
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Produktlinie Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.