Learn More
Abnova™ GFER (Human) Recombinant Protein
Beschreibung
- Sequence: MRTQQKRDTKFREDCPPDREELGRHSWAVLHTLAAYYPDLPTPEQQQDMAQFIHLFSKFYPCEECAEDLRKRLCRNHPDTRTRACFTQWLCHLHNEVNRKLGKPDFDCSKVDERWRDGWKDGSCD
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | AAH28348 |
| Gen-ID (Entrez) | 2671 |
| Name | growth factor, augmenter of liver regeneration |
| Vorbereitungsmethode | Wheat germ expression system |
| Qualitätskontrollen | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Menge | 10 μg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Gen-Alias | ALR, ERV1, HERV1, HPO, HPO1, HPO2, HSS |
| Gensymbol | GFER |
| Spezies | Wheat Germ (in vitro) |
| Mehr anzeigen |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?