Learn More
Abnova™ GFER (Human) Recombinant Protein
Artikelnummer. 16185421
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16185421 10 μg 10 Mikrogramm
16195421 25 μg 25 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 16185421
Marke: Abnova™ H00002671P01.10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Human GFER full-length ORF ( AAH28348, 1 a.a. - 125 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MRTQQKRDTKFREDCPPDREELGRHSWAVLHTLAAYYPDLPTPEQQQDMAQFIHLFSKFYPCEECAEDLRKRLCRNHPDTRTRACFTQWLCHLHNEVNRKLGKPDFDCSKVDERWRDGWKDGSCD
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH28348
Gen-ID (Entrez) 2671
Name growth factor, augmenter of liver regeneration
Vorbereitungsmethode Wheat germ expression system
Qualitätskontrollen 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Menge 10 μg
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gen-Alias ALR, ERV1, HERV1, HPO, HPO1, HPO2, HSS
Gensymbol GFER
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Proteinmarkierung GST
Puffer 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.