Learn More
GFP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
267.00 € - 1295.00 €
Spezifikation
| Zielspezies | Non-species specific, C. elegans, Plant |
|---|---|
| Gensymbole | GFP |
| Reinigungsverfahren | Affinity Purified |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18750264
|
Novus Biologicals
NB600-308SS |
267.00 €
25 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
|
18730254
|
Novus Biologicals
NB600-308 |
530.00 €
0.10 Milligramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
|
30156535
|
Novus Biologicals
NB600-308-1mg |
1 mg |
1295.00 €
1 Milligramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
GFP Polyclonal specifically detects GFP in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Dot Blot, Electron Microscopy, Immunohistochemistry Free-Floating, Immunohistochemistry Whole-Mount, Knockdown Validated.Spezifikation
| Non-species specific, C. elegans, Plant | |
| GFP | |
| Affinity Purified |