Learn More
GFP Antibody, Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB100-1614
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
GFP Polyclonal antibody specifically detects GFP in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry - Free Floating.
Spécification
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu