Learn More
R&D Systems™ GFP Comp-Bead Particles
Artikelnummer. 18321786 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18321786 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18321786 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP300503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    399.06 €
    325.50 € / 1 Milliliter
    Sparen 73.56 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. The GFP Compensation Beads serve as an easy-to-use single color compensation control in multicolor flow cytometry. The surface of the particle is labeled with GFP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Format 0.016 M PBS (pH 7.4), 0.2% BSA
Konservierungsmittel 0.02% Sodium Azide
Menge 1 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Produktlinie Novus