Learn More
GFP Rat, Unconjugated, Clone: 3H9, Proteintech ChromoTek
Beschreibung
Rat monoclonal [3H9] to GFP
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | GFP |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 3H9 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Wirtsspezies | Rat |
| Menge | 20 μL |
| Primär oder sekundär | Primary |
| Inhalt und Lagerung | Shipped at ambient temperature. Store at +4°C. Stable for one year. |
| Isotype | IgG2a |