Learn More
IBA Lifesciences GFP-Strep-tag control protein
Artikelnummer. p-7230583 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Menge:
0,5 mL
5 ml
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 15503077
Marke: IBA Lifesciences 21007005
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
GFP-Strep-tag control protein for Strep-Tactin™ and Strep-Tactin™XT applications
  • GFP control protein consisting of the green fluorescent protein (GFP) C-terminally tagged with the Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™.
  • It is suitable for test purifications, detections, and immobilizations with Strep-Tactin™ or Strep-Tactin™XT.  
Spezifikation
Menge 0,5 mL
Enthält 500 μg of a 30 kDa protein
Proteinmarkierung Twin-Strep-tag™