missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFR alpha-2/GDNF R alpha-2 Antibody (101), Biotin , R&D Systems™

Artikelnummer. 18620851 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18620851 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18620851 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP289419B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody

GFR alpha-2/GDNF R alpha-2 Monoclonal specifically detects GFR alpha-2/GDNF R alpha-2 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GFR alpha-2/GDNF R alpha-2
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 101
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias GDNF family receptor alpha 2, GDNF family receptor alpha-2, GDNF receptor alpha-2, GDNF receptor beta, GDNFR-alpha-2, GDNFR-beta, GDNFRBRET ligand 2, GFR-alpha 2, GFR-alpha-2, glial cell line derived neurotrophic factor receptor, beta, Neurturin receptor alpha, NRTNR-alpha, NTNRA, NTNR-alpha, PI-linked cell-surface accessory protein, RETL2TGF-beta-related neurotrophic factor receptor 2, TGF-beta related neurotrophic factor receptor 2, TRN receptor, GPI-anchored, TRNR2NRTNR-ALPHA
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human GFR alpha-2/GDNF R alpha-2 (NP_001486.4; Met 1-Ser 441).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cytokine Research, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2675
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.