missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
GFR alpha-like Monoclonal antibody specifically detects GFR alpha-like in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | GFR alpha-like |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 2345C |
| Konjugat | DyLight 755 |
| Verdünnung | Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Human embryonic kidney cell line HEK293-derived recombinant human GFR alpha-like, Ser19-Glu351, Accession # Q6UXV0 |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified from cell culture supernatant |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?