Learn More
Thermo Scientific™ GFS35(Z) Zeeman Graphitrohrofen und Autosampler für iCE™ 3400 und iCE™ 3500 AA-Spektrometer
Artikelnummer. 17300430 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Integrierter Graphitrohrofen und Autosampler
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
17300430 Integrierter Graphitrohrofen und Autosampler 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17300430 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 942359020051
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bieten Sie einen vorjustierten Graphitrohrofen und intelligenten Autosampler zur Vereinfachung von AA-Analysen an und erhöhen Sie durch diesen fortschrittlichen Graphitrohrofen und Autosampler die Produktivität.
Der kombinierte Hochleistungs-Graphitrohrofen und das Autosampler-Modul sind darauf ausgelegt, eine optimale Leistung bei Verwendung mit den Thermo Scientific™ iCE™ 3400 und iCE™ 3500 AA-Spektrometern zu ermöglichen. Das Thermo Scientific GFS35(Z) Graphitofen- und Autosampler-Zubehör vereint die Vorteile eines vorjustierten Graphitofens und eines intelligenten Autosamplers zur Vereinfachung und Steigerung der Produktivität.
Steigerung der Produktivität und Verbesserung der Empfindlichkeit
Durch die Kombination aus modernster Ofentechnologie und zuverlässiger Autosampler-Funktionalität bietet das GFS35 Graphitrohrofen- und Autosampler-Modul unseren AA-Anwendern eine unerreichte Geräteempfindlichkeit und Produktivität.
Verbessern Sie Ihre Analysen mithilfe der GFS35Z Modulkonfiguration mit einem Zeeman-Hintergrundkorrektur-System noch weiter. Das GFS35Z Modul kann bestimmte Arten von strukturierten Hintergründen genau korrigieren, die das herkömmliche Quadline Deuterium-System nicht anpassen kann, und ermöglicht eine maximale Flexibilität für Ihre AA-Analysen.
  • Dynamische optische Küvetten-Temperaturregelung und Injektion mit vorgewärmten Küvetten vereinfachen den Prozess
  • Integrierte Wasch- und Abfalleinrichtung verhindert Kontaminationen
  • Automatische Veraschungs-/Zerstäubungs-Selbstoptimierung mit Thermo Scientific™ SOLAAR Software
  • Maximale Empfindlichkeit und erweiterter dynamischer Arbeitsbereich für Analysen mit Graphitrohrofen
  • Bis zu 2 A Hintergrundkorrektur, mit weniger als 2 % Restfehler sogar bei schnellen transienten Signalen
  • Konfiguration zur Aktivierung der Zeeman- und Deuterium Hintergrundkorrektur für maximale Flexibilität
  • Ideal für Analysen mit strukturierten Hintergrundeffekten, spektralen Interferenzen oder Messungen höherer Wellenlängen geeignet
Das GFS35 Modul ist nur für das iCE 3500 AA-Modell erhältlich, und das GFS35Z Modul ist sowohl für die iCE 3400 als auch die iCE 3500 AA-Spektrometer-Modelle erhältlich.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) iCE 3400 und iCE 3500 Zeeman B/C
Typ Integrierter Graphitrohrofen und Autosampler