missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GGCT Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Sheep Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen™ PA5148958

Código de producto. 30533706

  • 437.00 € / 100 Mikrogramm

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

GGCT (EC 2.3.2.4) catalyzes the formation of 5-oxoproline (pyroglutamic acid) from gamma-glutamyl dipeptides and may play a significant role in glutathione homeostasis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

GGCT
Polyclonal
Unconjugated
GGCT
A030007L17Rik; AA673177; C7orf24; CRF21; Cytochrome c-releasing factor 21; gamma -glutamyl cyclotransferase; gamma-glutamyl cyclotransferase; gamma-glutamyl cyclotransferase-like 1; gamma-glutamylcyclotransferase; Gctg; GGC; GGCT; Ggctl1; RGD1304876; RGD1562590
Sheep
Antigen affinity chromatography
RUO
79017
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
O75223
GGCT
E. coli-derived recombinant human gamma -Glutamylcyclotransferase/CRF21, Met1-Leu188.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado