Learn More
GGTI298 Trifluoroacetate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491559
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16491559 1 mg -
16489417 5 mg -
16443506 25 mg 25 Milligramm
16412947 50 mg 50 Milligramm
16406888 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16491559 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15871
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GGTI298 Trifluoroacetate is a CAAZ peptidomimetic geranylgeranyltransferase I (GGTase I) inhibitor, which can inhibit Rap1A with IC50 of 3 μM; little effect on Ha-Ras with IC50 of >20 μM.
GGTI298 Trifluoroacetate is a CAAZ peptidomimetic geranylgeranyltransferase I (GGTase I) inhibitor, which can inhibit Rap1A with IC50 of 3 μM
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GGTI298 Trifluoroacetate
CAS 1217457-86-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H34F3N3O5S
Menge 1 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 150 mg/mL (252.67 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC(C)C[C@@H](C(OC)=O)NC(C1=CC=C(NC[C@@H](N)CS)C=C1C2=C3C=CC=CC3=CC=C2)=O.O=C(O)C(F)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 593.66
Formelmasse 593.66
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease