Learn More
Liebherr™ Liebherr Gefrierschrank -9 bis -26 Grad C143 Liter, abschließbar
Artikelnummer. 12058281 Alle ansehen Liebherr Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Edelstahl
Weiß
Anzahl Schubfächer:
3 Schubladen, 1 Behälter
4 Behälter
Artikelnummer. Farbe Anzahl Schubfächer
12058281 Edelstahl 4 Behälter
10374045 Weiß 3 Schubladen, 1 Behälter
2 options
Artikelnummer. 12058281
Marke: Liebherr™ GGU 1550
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Geeignet für die Installation unter der Arbeitsplatte. Liebherr™ Baureihe GGGU statischen Tiefkühlgeräte der in Tischhöhe sind einfache, zuverlässige Tiefkühlgeräte mit Verdampferplatten-Einlegeböden, elektronischen Steuerungen, digitaler Anzeige und Temperaturalarm. Nur mit Einlegeböden, mit Drahtbehältern oder mit massiven Schubladen erhältlich.
  • Static plate-evaporator system: Ensures freezing capacity close to the product for very simple and reliable freezing
  • Electronic Controls with Digital Temperature Display: Provides easy-to-use controls without opening the door, with a visual and audible temperature alarm
  • Doors with reversible hinges: Designed for intensive use with ergonomic, easy to grasp handles
  • Efficient refrigeration system: Reduces energy consumption and operating costs with premium-quality components
  • Environmentally friendly refrigerant: Minimal greenhouse effect and no ozone depletion potential with outstanding energy efficiency
Spezifikation
Capacity (Metric) Freezer 133 L
Temperaturbereich (Tiefkühlschrank) -9°C to -26°C
Ausführung der Tür HardLine, mit Slimline-Griff
No. of Doors 1
Scharnierseite Rechts, austauschbar
Schubladen Wire Bin
Anzahl Schubfächer 4 Behälter
Einschübe 4 Evaporator Plates
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 24 kg
Abtauen Manuell
Zugriffssicherheit Türschloss
Kältemittel R 600a
Schrankmaterial Steel
Oberflächenbehandlung außen Stainless Steel
Innen Geformtes weißes Polystyrol
Display Digital, Extern
Farbe Edelstahl
Regelungsart Elektronisch
Enthält Temperature alarm, Adjustable legs
Abmessungen (T x B x H) innen 44.3D x 47.4W x 67.6H
Abmessungen (L x B x H) außen 61.5D x 60W x 83H
Außenhöhe (metrisch) Compartments: 3 x 15 cm, 1 x 17 cm
Energieverbrauch 0.724 kWh / 24 hr.
Stromstärke 0.6 A
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Wirkleistung 60 w
Versandgewicht (metrisch) 42 kg
Gewicht (metrisch) 39 kg