Learn More
Brady™ GHS-Symbol - Gefährlich für die aquatische Umgebung, Endlosrolle
Artikelnummer. 15674227 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Polyester
Packungsgröße:
250 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
15674227 Polyester 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15674227 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 814028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    412.00 €
    359.42 € / 250 Stück
    Sparen 52.58 €
    12% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vorgedruckte Etiketten zur Identifizierung Ihrer Behälter für chemische Produkte.
  • Qualitativ hochwertige Etiketten, die den anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen standhalten können
  • Hohe Beständigkeit gegen schlechtes Wetter, Abrieb und chemische Produkte
Spezifikation
Alternate Part Number PIC 1806-100 *100-B7541-RLL-C
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge 250/Packung
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Höhe (metrisch) 100 mm
Dicke 0.099 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Diamant
Farbe Schwarz auf Weiß