Learn More
Brady™ GHS-Symbol - Oxidierend, Endlosrolle
Artikelnummer. 15644227
Ansicht ändern
Click to view available options
Klebstofftyp:
Dauerhaftes Acryl
Packungsgröße:
250 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Klebstofftyp unitSize
15644227 Dauerhaftes Acryl 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15644227 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 814025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vorgedruckte Etiketten zur Identifizierung Ihrer Behälter für chemische Produkte.
  • Qualitativ hochwertige Etiketten, die den anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen standhalten können
  • Hohe Beständigkeit gegen schlechtes Wetter, Abrieb und chemische Produkte
Spezifikation
Alternate Part Number PIC 1803-100 *100-B7541-RLL-C
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge 250/Packung
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Höhe (metrisch) 100 mm
Dicke 0.099 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Diamant
Farbe Schwarz auf Weiß