Learn More
Brady™ GHS-Symbol - Oxidierend, einzelne Markierungen auf einer Rolle
Artikelnummer. 15432603
Click to view available options
Material:
Polyester
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. 15432603
Marke: Brady™ 834180
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Vorgedruckte Etiketten zur Identifizierung Ihrer Behälter für chemische Produkte.
  • Qualitativ hochwertige Etiketten, die den anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen standhalten können
  • Hohe Beständigkeit gegen schlechtes Wetter, Abrieb und chemische Produkte
Spezifikation
Alternate Part Number PIC 1803-21*21-B7541-RLL-DC
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge 250/Packung
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Höhe (metrisch) 21 mm
Dicke 0.099 mm
Breite (metrisch) 21 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Diamantförmig
Farbe Schwarz auf Weiß