missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GHS05 Hazardous Substance Labels: Korrosiv

Artikelnummer. 12673285
Click to view available options
Breite (metrisch):
13 mm
17 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12673285

Marke: Herka Lab-In 9910GHS05

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Licht- und wetterfeste Kunststofffolie, selbstklebend
Ausführung gemäss Verordnung EG Nr. 1272/2008
(GHS = Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien)
GHS-Gefahrstoffzeichen 10 Stück am Streifen:
Format 13/13mm für Flaschen bis zu 3 Liter
Format 17/17mm für Flaschen von grösser 3 Liter bis 50 Liter
GHS-Signalwort 10 Stück am Streifen:
Format 20/10mm für Flaschen bis zu 3 Liter
Format 25/10mm für Flaschen von grösser 3 Liter bis 50 Liter
Typ: GHS05
Masse: 13/13mm

Spezifikation

Höhe (metrisch) 13 mm
Breite (metrisch) 13 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt