missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GHS06 Hazardous Substance Labels: Skull and Crossbones - Acute Toxicity

Artikelnummer. 12603295
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
13 mm
17 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Breite (metrisch) unitSize
12603295 17 mm 1 Stück
12693285 13 mm -
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12603295

Marke: Herka Lab-In 9920GHS06

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Licht- und wetterfeste Kunststofffolie, selbstklebend
Ausführung gemäss Verordnung EG Nr. 1272/2008
(GHS = Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien)
GHS-Gefahrstoffzeichen 10 Stück am Streifen:
Format 13/13mm für Flaschen bis zu 3 Liter
Format 17/17mm für Flaschen von grösser 3 Liter bis 50 Liter
GHS-Signalwort 10 Stück am Streifen:
Format 20/10mm für Flaschen bis zu 3 Liter
Format 25/10mm für Flaschen von grösser 3 Liter bis 50 Liter
Typ: GHS06
Masse: 17/17mm

Spezifikation

Höhe (metrisch) 17 mm
Breite (metrisch) 17 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.