Learn More
GHS08 Gefahrstoffetiketten: Gefahr für die Atemwege
Artikelnummer. 12633295
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
13 mm
17 mm
Breite (metrisch):
13 mm
17 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
12633295 13 mm 13 mm 1 Stück
12653295 17 mm 17 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 12633295
Marke: Herka Lab-In 9910GHS08
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Licht- und wetterfeste Kunststofffolie, selbstklebend
Ausführung gemäss Verordnung EG Nr. 1272/2008
(GHS = Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien)
GHS-Gefahrstoffzeichen 10 Stück am Streifen:
Format 13/13mm für Flaschen bis zu 3 Liter
Format 17/17mm für Flaschen von grösser 3 Liter bis 50 Liter
GHS-Signalwort 10 Stück am Streifen:
Format 20/10mm für Flaschen bis zu 3 Liter
Format 25/10mm für Flaschen von grösser 3 Liter bis 50 Liter
Typ: GHS08
Masse: 13/13mm
Spezifikation
Höhe (metrisch) 13 mm
Breite (metrisch) 13 mm