Learn More
Giantin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16821815 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16821815 150 μL 150 Mikroliter
16831815 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16821815
Marke: Proteintech 222701AP150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Golgin subfamily B member 1 (GOLGB1) is a single pass type I membrane protein located in the golgi apparatus membrane. GOLGB1 may participate in forming intercisternal cross-bridges of the Golgi complex.
Spezifikation
Antigen Giantin
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.54 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen GOLGB1
Gen-Zugriffsnummer Q14789
Gen-Alias GCP, GCP372, giantin, GOLGB1, Golgin subfamily B member 1, GOLIM1, MacroGolgin
Gensymbole GOLGB1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Peptide
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2804
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG