Learn More
Giberellinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10702464 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10702464 25 g Glasflasche 25 Gramm
10655491 1 g Glasflasche -
10219890 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulative Anforderung: Dieses Produkt enthält Pflanzenschutzmittel, gemäß Verordnung (EG) Nr. 1107/2009. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10702464 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 410910250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulative Anforderung: Dieses Produkt enthält Pflanzenschutzmittel, gemäß Verordnung (EG) Nr. 1107/2009. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 77-06-5 | C19H22O6 | 346.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-06-5
Summenformel C19H22O6
Molekulargewicht (g/mol) 346.38
MDL-Nummer MFCD00079329
InChI-Schlüssel IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
Synonym gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs
PubChem CID 91757643
IUPAC-Name (1R,2R,5S,8S,9S,10R,12S)-5,12-Dihydroxy-11-methyl-6-methyliden-16-oxo-15-oxapentacyclo[9.3.2.1⁵,⁸.0¹,¹⁰.0²,⁸]heptadec-13-en-9-carbonsäure
SMILES CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gibberellic acid
Schmelzpunkt 227°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 4454
Spezifischer Drehzustand 82.50 (20.00°C c=10,ethanol)
Spezifische Drehung 82.5
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5g/L (20° c). Other solubilities: soluble in aq.sol. of sodium bicarbonate,soluble in methanol,ethanol,acetone and aq. sol.,of sodium acetate,moderately soluble in ethyl acetate- slightly,soluble in ether- insoluble in chl
Formelmasse 346.38
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver