missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibberellinsäuremethylesteracetat-Dimethyloxalat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Gibberellic Acid Methyl Ester Acetate Dimethyl Oxalate |
| CAS | 102274-63-5 |
| Summenformel | C25 H28 O10 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | (1alpha,2beta,4aalpha,4bbeta,10beta)-2-(Acetyloxy)-4a-hydroxy-7-[(methoxyoxoacetyl)oxy]-1-methyl-8-methylene-1,4a-lactone Gibb-3-ene-1,10-dicarboxylic Acid-10-methyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C25H28O10/c1-12-10-23-11-24(12,34-20(29)19(28)32-5)8-6-14(23)25-9-7-15(33-13(2)26)22(3,21(30)35-25)17(25)16(23)18(27)31-4/h7,9,14-17H,1,6,8,10-11H2,2-5H3/t14-,15+,16-,17-,22-,23+,24+,25-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1[C@@H]2[C@@]3(C)[C@@H](OC(=O)C)C=C[C@@]2(OC3=O)[C@@H]4CC[C@@]5(C[C@]14CC5=C)OC(=O)C(=O)OC |
| IUPAC-Name | 2-O-[(1R,2R,5S,8S,9S,10R,11S,12S)-12-Acetyloxy-9-methoxycarbonyl-11-methyl-6-methyliden-16-oxo-15-oxapentacyclo[9.3.2.15,8.01,10.02,8]heptadec-13-en-5-yl] 1-O-methyloxalat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 488.484 |
| Formelmasse | 488.168 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?