Learn More
Gibco™ Agarose (4 %)
Artikelnummer. 11568906
Click to view available options
Menge:
40 mL
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11568906
Marke: Gibco™ 18300012
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ein autoklaviertes, hochreines Gel mit niedrigem Schmelzpunkt für Plaque-Assays und die Aufreinigung von Baculovirus
  • Das 4%ige Agarose-Gel schmilzt bei 65 bis 70 °C und bleibt bei 37 °C flüssig
  • In Verdünnung mit konzentriertem Insektenzellkulturmedium produziert Gibco™ 4%ige Agarose ein Gel, das fest genug ist, um lokale Infektionen zu immobilisieren, aber dennoch duktil genug ist, um die effiziente Entfernung von Plaques zur Expansion von Klonen zu ermöglichen
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen.
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Umgebungstemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Zelltyp Säugetierzellen
Konzentration 0,04
Form Gel
Produkttyp Agarose
Sterilität Steril
Sterilization Method Autoklaviert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Plaque-Assay
Menge 40 mL
Bemerkungen Nicht für die Elektrophorese
Versandbedingung Raumtemperatur