Learn More
Gibco™ Autolyzed Yeast Extract (15% solution)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11548906
Click to view available options
Menge:
100 ml
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11548906
Marke: Gibco™ 18180059
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ein konzentrierter Extrakt aus löslichen Aminosäuren, Kohlenhydraten, Vitaminen und Mineralstoffen
  • Hergestellt mit 150 g Hefeextraktpulver (YEP) pro Liter destilliertem Wasser
  • Hergestellt aus ultrafiltrierter Bäckerhefe
  • Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und gemäß Norm ISO 13485 zertifiziert
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen.
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Umgebungstemperatur: 18 Monate ab Herstellungsdatum
Zelltyp Säugetierzellen
Form Flüssig
Produkttyp Hefe
Sterilität Steril gefiltert
Menge 100 ml
Versandbedingung Raumtemperatur