Learn More
Gibco™ Blasticidin S HCl, Pulver
Artikelnummer. 11583677
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11583677 50 mg 50 Milligramm
1 missing translation for 'options'
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11583677
Marke: Gibco™ R21001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Bakterien-selektives Antibiotikum im Konzentrationsbereich von 50 bis 100 μg/ml
Blasticidin S is a peptidyl nucleoside antibiotic isolated from Streptomyces griseochromogenes. It is a potent inhibitor of protein synthesis in bacteria and eukaryotes, while also active in fungi, nematodes, and tumor cells. Blasticidin S acts by blocking hydrolysis of peptidyl-tRNA induced by release factors and inhibits peptide bond formation. It is used as a selection agent in both mammalian and bacterial cells. The recommended working concentration ranges from 1 to 30 μg/mL depending on the cell line and 25–100 μg/mL for bacterial selection. Cell death occurs rapidly, and blasticidin-resistant stable mammalian cell lines can be generated in less than one week.
Blasticidin S ist ein Nukleosid-Antibiotikum, das aus Streptomyces griseochromogenes isoliert wird. Es ist ein starker Hemmer der Proteinsynthese in pro- und eukaryotischen Zellen.
  • Blasticidin S wirkt schnell, da es die Bildung von Peptidbindungen durch das Ribosom hemmt
  • Wird für die Prävention der Kontamination von Zellkulturen verwendet
  • Der empfohlene Konzentrationsbereich liegt je nach Zelllinie zwischen 2 und 2 μg/ml.
  • Resistenz wird durch die Expression von einem der beiden Blasticidin S Deaminase-Gene verliehen: BSD (2) oder bsr
Zellkultur, Klonierung, Drosophila S2 Zellkultur, High Five™ Zellkultur, Insektenzellkultur, Säugetierzellkultur, Selektion, Sf9- und Sf21- Zellkultur, Transfektion, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingungen: Umgebungstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß bis cremefarben
Inhalt und Lagerung Storage conditions: -5 to -30°C
Shipping conditions: room temperature
Shelf life: Lot Dependent
Zelltyp Eukaryotische Zellen, prokaryotische Zellen
Konzentration 50 bis 100 μg/ml
Kulturtyp Säugetierzellkultur, Insektenzellkultur
Form Pulver
Produkttyp Antibiotikum
Sterilität Steril
Mit Additiven HEPES
Zur Verwendung mit (Anwendung) Auswahl der Bakterien
Produktlinie Gibco
Menge 50 mg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • blasticidin powder
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: blasticidin S HCl