Learn More
Gibco™ Trypsin/EDTA Solution (TE)
Artikelnummer. 11677104 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11677104 100 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11677104 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. R001100
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Mit EDTA und Phenolrot
Hergestellt aus Trypsin-Pulver, einer bestrahlten Mischung aus Proteasen, die aus Schweinepankreas gewonnen wurden. Aufgrund seiner stark Protein-spaltenden Wirkung wird es weithin zur Zelldissoziation, für Routineanwendungen bei der Zellkulturpassage und zur Dissoziation von Primärgewebe verwendet. Lösung, formuliert aus 0,025 % Trypsin und 0,01 % EDTA in phosphatgepufferter Salzlösung (PBS).
Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Hornhaut-Epithelzellkultur, Fibroblasten-Kultur, Keratinozyten-Kultur, Großgefäß-Endothelzellkultur, Säugetierzellkultur, Brustepithelzellkultur, Melanozyten-Kultur, Mikrovaskuläre Endothelzellkultur, Primärzellkultur, glatte Muskelzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chelatbildner EDTA
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Umgebungstemperatur: 18 Monate ab Herstellungsdatum
Zelltyp Säugetierzellen
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Konzentration 1X
Form Flüssig
Produkttyp Reagenz zur Zellkulturdissoziation
Sterilität Steril gefiltert
Mit Additiven Phenolrot, EDTA
pH 7,4
Produktlinie Cascade Biologics
Menge 100 mL
Versandbedingung Raumtemperatur