Learn More
Gibco™ Trypsin Neutralizer Solution
Artikelnummer. 11654862 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11654862 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11654862 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. R002100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Sterile, Phosphat-gepufferte Salzlösung
Enthält (1x) Kälberserum als Trypsin-Inhibitor.
Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Hornhaut-Epithelzellkultur, Fibroblasten-Kultur, Keratinozyten-Kultur, Großgefäß-Endothelzellkultur, Säugetierzellkultur, Brustepithelzellkultur, Melanozyten-Kultur, Mikrovaskuläre Endothelzellkultur, Primärzellkultur, glatte Muskelzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 Grad C.
Zelltyp Säugetierzellen
Konzentration 1X
Produkttyp Trypsin-Inhibitor
Sterilität Steril gefiltert
pH 7,4
Produktlinie Cascade Biologics
Menge 100 ml
Versandbedingung Raumtemperatur