Learn More
Gibco™ Dispase II, Pulver
Artikelnummer. 11510536 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11510536 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11510536 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 17105041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    782.00 €
    727.65 € / 5 Gramm
    Sparen 54.35 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Amino-Endo-Peptidase, die N-terminale Peptidbindungen nicht-polarer Aminosäurereste hydrolysiert
Dispase II hat eine milde proteolytische Wirkung, daher ist sie nützlich für die Isolierung und Routinepassage von primären Zellen. Dispase II ist relativ sanft, dissoziiert bei physiologischer Temperatur und physiologischem pH-Wert problemlos, und bewahrt generell die Integration der Zellmembran.
  • Hergestellt in Bacillus polymyxa
  • Verpackt als lyophilisiertes, nicht steriles Pulver für Forschungszwecke bei Zell- oder Gewebedissoziation und zur Verhinderung von Klumpen in Suspensionskulturen
  • Aktivität ist >0,5 Einheiten/mg
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen.
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 24 Monate ab Herstellungsdatum
Form Lyophilisiert
Produkttyp Reagenz zur Zellkulturdissoziation
Sterilität Unsteril
Menge 5 g
Versandbedingung Raumtemperatur