Learn More
Gibco™ DPBS, Pulver, ohne Kalzium, ohne Magnesium
Artikelnummer. 10443832
Change view
Click to view available options
Menge:
10 l
50 l
10 x 1 l
Packungsgröße:
10 Liter
10 Stück
50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10443832 10 x 1 l 10 Stück
11560576 10 l 10 Liter
11550576 50 l 50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10443832 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 21600010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Eine ausgewogene Salzlösung kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
Dulbecco's Phosphate-Buffered Solution (DPBS) ist eine ausgeglichene Salzlösung für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen wie Waschen von Zellen vor der Dissoziation, Transport von Zellen bzw. Gewebe, Verdünnen von Zellen für Zählvorgänge und das Ansetzen von Reagenzien. Zum Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation sind Zusammensetzungen ohne Calcium und Magnesium erforderlich. Wir bieten viele Gibco® DPBS-Zusammensetzungen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Zusammensetzung mithilfe des Medien-Auswahlwerkzeuges.
Dieses DPBS wird wie folgt modifiziert:
Ohne
• Calcium
• Magnesium
• Phenolrot
Die vollständige Formulierung ist verfügbar.
Vorgesehener Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem
Gibco® DPBS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA) hergestellt. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Pulverformen des Gibco® Zellkulturmediums erfordern eine Zugabe von Natriumbicarbonat, eine pH-Wert-Anpassung sowie Filtration zum Zeitpunkt der Vorbereitung (Einzelheiten siehe Protokoll).
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA). Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
pH 7,2 bis 7,7
Physikalische Form Pulver
Produktlinie Gibco
Menge 10 x 1 l
Lösungstyp Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco
Enthält Ohne Natriumpyruvat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalität 265 bis 310 mOsm/kg
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.