Learn More
Gibco™ Dynabeads™ Human Treg Expander
Beschreibung
Beinhaltet
Dynabeads Human Treg Expander wird als Suspension geliefert, die 2 x 107 Dynabeads/ml in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS), pH 7,4, mit 0,1 % Humanserumalbumin (HSA) enthält.
Dynabeads Expander für Human-Treg bieten ein einfaches Verfahren zur Aktivierung und Expansion von T-Zellen, ohne dass Antigen-aufweisende Zellen oder Antigene erforderlich sind. Dynabeads Human Treg Expander sind einheitliche 4,5 μm große superparamagnetische Beads, an die eine optimierte Mischung aus monoklonalen Anti-CD3- und Anti-CD28-Antikörpern gebunden ist. Durch die Kombination von Anti-CD3- und Anti-CD28-Antikörpern erzeugen die Dynabeads sowohl die primären als auch costimulierenden Signale, die für die Aktivierung und Expansion von Treg-Zellen erforderlich sind.
- Ausgangsproben: Mit dem Dynabeads Regulatory CD4+CD25+ T Cell Kit isolierte regulatorische Human-T-Zellen
- Zelltyp: T-Zellen (regulatorisch)
- Endprodukt: Zellen
- Reaktivität: Human
- Probentyp: Zellkulturen, PBMC
- Zielspezies: Human
Aktivierung und Expansion von Zellen, Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Aktivierung und Expansion humaner Zellen, Isolierung humaner Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | T-Zellen (regulatorisch) |
| Zertifizierung/Konformität | ISO9001 and ISO13485 |
| Klonalität | Monoklonal |
| Konzentration | 2 x 107 beads/mL |
| Inhalt und Lagerung | Dynabeads™ Human Treg Expander wird als Suspension geliefert, die 2 x 10^7 Dynabeads™/ml in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS), pH 7,4, mit 0,1 % Humanserumalbumin (HSA) enthält. Lagerung bei: 2 – 8 °C |
| Beschreibung | Monoclonal antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads |
| Farbe | Braun |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Activation and Expansion of T-cells |
| Material | Magnetisches Polystyrol |
| Produkttyp | Expander für humane Treg |
| Mehr anzeigen |