Learn More
Gibco™ Eotaxin Recombinant Human Protein
Rekombinantes, humanes Eotaxin ist ein bioaktives Protein für den Einsatz in Zellkulturanwendungen
Spezifikation
Reinigungsverfahren Sequential Chromatography
Gen-Alias Eotaxin
Gen-ID (Entrez) 6356
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Eotaxin ist Mitglied der PF-4-Familie der Chemokine. Eotaxin spielt eine Rolle bei der Induktion von Calciumfluss in eosinophilen Zellen.
Versandbedingung: Nasses Eis.
Spezifikation
Spezifikation
Sequential Chromatography
Eotaxin
6356